Adipoyl dichlorid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
173181000 173185000
ACRO173181000EA 1390 DKK
ACRO173181000 ACRO173185000
Adipoyl dichlorid 98%
Adipoyl dichlorid
Formel: C₆H₈Cl₂O₂
Kogepunkt: 105…107 °C (2 mmHg)
Massefylde: 1,25 g/cm³
Flammepunkt: 72 °C
MDL Number: MFCD00000759
CAS-nummer: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration RCOCl ≥97.5 %
Titration RCOOH ≤2 % (as Adipic acid)