Methyl3,5-dihydroxybenzoat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 3,5-dihydroxybenzoate, 3,5-Dihydroxybenzoic acid methyl ester
170440250 170441000
ACRO170440250EA 667 DKK
ACRO170440250 ACRO170441000
Methyl3,5-dihydroxybenzoat 97%
Methyl3,5-dihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₄
Molekylvægt: 168.15 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 164…169 °C
MDL Number: MFCD00002289
CAS-nummer: 2150-44-9
EINECS: 218-426-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
GC ≥96.0 %