Methylbromacetat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Bromoacetic methyl ester
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 2520 DKK
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
Methylbromacetat 99%
Methylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₃
Kogepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1,61 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000189
CAS-nummer: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN nummer: 2643
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %