(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilised, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
168361000 168365000 168360010 168360025 168360100
ACRO168361000EA 377 DKK
ACRO168361000 ACRO168365000 ACRO168360010 ACRO168360025 ACRO168360100
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilised, pure
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 78…80 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³
Flammepunkt: –11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4046 to 1.4066 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT