Thiazol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
166130010 166130050 166130250
ACRO166130010EA 341 DKK
ACRO166130010 ACRO166130050 ACRO166130250
Thiazol 99%
Thiazole
Formel: C₃H₃NS
Kogepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: -34 °C
Massefylde: 1,198 g/cm³
Flammepunkt: 26 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005315
CAS-nummer: 288-47-1
EINECS: 206-021-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,09442
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5365 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %