α-Brom-m-toluonitril 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Bromomethyl)benzonitrile, m-(Bromomethyl)benzonitrile
163510100 163510500
ACRO163510100EA 864 DKK
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Brom-m-toluonitril 95%
α-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Kogepunkt: 130 °C (4 mmHg)
Smeltepunkt: 92…97 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001809
CAS-nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN nummer: 1759
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %