α-Brom-o-toluonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
163130250 163131000 163130050
ACRO163130250EA 964 DKK
ACRO163130250 ACRO163131000 ACRO163130050
α-Brom-o-toluonitril 98%
α-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Kogepunkt: 152…155 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 70…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001794
CAS-nummer: 22115-41-9
UN nummer: 1759
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to grey-brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
GC ≥97.5 %