α-Brom-p-toluonitril 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
162760100 162760500
ACRO162760100EA 680 DKK
ACRO162760100 ACRO162760500
α-Brom-p-toluonitril 98%
α-Brom-p-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Kogepunkt: 135…137 °C (0,6 mmHg)
Smeltepunkt: 113…117 °C
MDL Number: MFCD00001829
CAS-nummer: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.1 %
Phosphorus (P) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.4 %
Silicon (Si) ≤0.06 %
Sodium (Na) ≤0.3 %
Sulfur (S) ≤0.07 %