5-Hydroxyindol-2-carboxylsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Hydroxy-2-indolecarboxylic acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid
162450010 162450050
ACRO162450010EA 571 DKK
ACRO162450010 ACRO162450050
5-Hydroxyindol-2-carboxylsyre 98%
5-Hydroxyindol-2-carboxylsyre
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177.16 g/mol
Smeltepunkt: 249 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005615
CAS-nummer: 21598-06-1
EINECS: 244-468-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %