N,N,N-Trimethylanilinium tribromid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
160940250 160941000
ACRO160940250EA 386 DKK
ACRO160940250 ACRO160941000
N,N,N-Trimethylanilinium tribromid 97%
N,N,N-Trimethylanilinium tribromid
Formel: C₉H₁₄Br₃N
Smeltepunkt: 113…117 °C
MDL Number: MFCD00011789
CAS-nummer: 4207-56-1
EINECS: 224-127-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,II