1,3-Bis(dimethylamino)propan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
155510100 155510500 155512500
ACRO155510100EA 269 DKK
ACRO155510100 ACRO155510500 ACRO155512500
1,3-Bis(dimethylamino)propan 99+%
1,3-Bis(dimethylamino)propan
Formel: C₇H₁₈N₂
Kogepunkt: 145…146 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,78 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008337
CAS-nummer: 110-95-2
EINECS: 203-818-8
UN nummer: 2734
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4225 to 1.4245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure