2,2'-Butyliminodiethanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
154360010 154362500 154360025
ACRO154360010EA 550 DKK
ACRO154360010 ACRO154362500 ACRO154360025
2,2'-Butyliminodiethanol 98%
2,2'-Butyliminodiethanol
Formel: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
Kogepunkt: 264…278 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,968 g/cm³
Flammepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002856
CAS-nummer: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA