2-Aminothiazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
153891000
153895000
ACRO153891000EA
217
DKK
ACRO153891000
ACRO153895000
2-Aminothiazol 97%
2-Aminothiazole
Formel:
C₃H₄N₂S Kogepunkt: 117 °C (20mbar) Smeltepunkt: 86…91 °C Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00005325 CAS-nummer: 96-50-4 EINECS: 202-511-6 Merck Index: 13,00479 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Brown Powder or flakes or granules and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 86 to 91 °C |
Water | ≤0.75 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |