9-Decen-1-ol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Decen-10-ol
152640050 152640250 152641000
ACRO152640050EA 320 DKK
ACRO152640050 ACRO152640250 ACRO152641000
9-Decen-1-ol 99%
9-Decen-1-ol
Formel: C₁₀H₂₀O
Molekylvægt: 156.27 g/mol
Kogepunkt: 234…238 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 0.845 g/cm³
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002992
CAS-nummer: 13019-22-2
EINECS: 235-878-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥92 % (main isomer)