2-Methylbenzaldehyd 98% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
152431000 152432500 152430250
ACRO152431000EA 973 DKK
ACRO152431000 ACRO152432500 ACRO152430250
2-Methylbenzaldehyd 98% stabilised
2-Tolualdehyde
Formel: C₈H₈O
Molekylvægt: 120.15 g/mol
Kogepunkt: 199…200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –35 °C
Massefylde: 1.039 g/cm³
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003338
CAS-nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 to 0.5 % hydroquinone