2-Formylbenzoesyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Carboxybenzaldehyde, Phthalaldehydic acid
152081000 152080250
ACRO152081000EA 526 DKK
ACRO152081000 ACRO152080250
2-Formylbenzoesyre 99%
2-Formylbenzoesyre
Formel: C₈H₆O₃
Kogepunkt: 101 °C (0,4 -rr)
Smeltepunkt: 96…99 °C
Massefylde: 1,404 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003336
CAS-nummer: 119-67-5
EINECS: 204-342-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
HPLC ≥98.5 %