2-Aminobenzothiazol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
148810050 148811000 148815000
ACRO148810050EA 222 DKK
ACRO148810050 ACRO148811000 ACRO148815000
2-Aminobenzothiazol 97%
2-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Molekylvægt: 150.2 g/mol
Kogepunkt: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Smeltepunkt: 129…134 °C
MDL Number: MFCD00005785
CAS-nummer: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Beige to grey Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 134 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %