Methylchloracetat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
148630010 148630025 148630100
ACRO148630010EA 693 DKK
ACRO148630010 ACRO148630025 ACRO148630100
Methylchloracetat 98%
Methylchloracetat
Formel: C₃H₅ClO₂
Kogepunkt: 130…132 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –33 °C
Massefylde: 1,23 g/cm³
Flammepunkt: 47 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000931
CAS-nummer: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN nummer: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %