3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 368 DKK
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamin 97%
3,4-Dimethoxybenzylamin
Formel: C₉H₁₃NO₂
Kogepunkt: 281…284 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,1 g/cm³
Flammepunkt: >112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008116
CAS-nummer: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %