Thiophen-2-carbaldehyd 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 277 DKK
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Thiophen-2-carbaldehyd 98%
Thiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₅H₄OS
Kogepunkt: 198 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: ? 10 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005429
CAS-nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %