Tetramethylurea 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
138491000 138492500 138490010
ACRO138491000EA 637 DKK
ACRO138491000 ACRO138492500 ACRO138490010
Tetramethylurea 99%
Tetramethylurea
Formel: C₅H₁₂N₂O
Kogepunkt: 174…178 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 0,9879 g/cm³
Flammepunkt: 75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008319
CAS-nummer: 632-22-4
EINECS: 211-173-9
Merck Index: 12,09368
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4490 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥98.5 %