(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
138180010 138180025
ACRO138180010EA 419 DKK
ACRO138180010 ACRO138180025
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,0543 g/cm³
Flammepunkt: 74 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005372
CAS-nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA