Phthalimid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
131100010 131101000 131105000 131100025
ACRO131100010EA 409 DKK
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000 ACRO131100025
Phthalimid 99%
Phthalimid
Formel: C₈H₅NO₂
Kogepunkt: 366 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 165 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005881
CAS-nummer: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %