Phthalaldehyd 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
131080050
131080250
131081000
131085000
ACRO131080050EA
585
DKK
ACRO131080050
ACRO131080250
ACRO131081000
ACRO131085000
Phthalaldehyd 98+%
Phthalaldehyd
Formel:
C₈H₆O₂ Kogepunkt: 83…84 °C (1hPa) Smeltepunkt: 54…57 °C Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 132 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00003335 CAS-nummer: 643-79-8 EINECS: 211-402-2 UN nummer: 2923 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Yellow Powder or crystals and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 58 °C |
GC | ≥98.0 % |