Oleylalkohol ca, 60%, Technical Grade
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
129530010 129530025
ACRO129530010EA 572 DKK
ACRO129530010 ACRO129530025
Oleylalkohol ca, 60%, Technical Grade
Oleylalkohol
Formel: C₁₈H₃₆O
Kogepunkt: 207 °C (13 mmHg)
Smeltepunkt: 5 °C
Massefylde: 0,84 g/cm³
Flammepunkt: 170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002993
CAS-nummer: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC 60 % Typical