Methylchlorformiat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
126530050
126535000
126531000
126530025
ACRO126530050EA
349
DKK
ACRO126530050
ACRO126535000
ACRO126531000
ACRO126530025
Methylchlorformiat 99%
Methylchlorformiat
Formel:
C₂H₃ClO₂ Kogepunkt: 70…72 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –61 °C Massefylde: 1,223 g/cm³ Flammepunkt: 5 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000639 CAS-nummer: 79-22-1 EINECS: 201-187-3 UN nummer: 1238 ADR: 6.1, Merck Index: 12,06123 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |