4-Methylpyrocatechol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
126510050 126510250 126511000 126515000
ACRO126510050EA 180 DKK
ACRO126510050 ACRO126510250 ACRO126511000 ACRO126515000
4-Methylpyrocatechol 98%
4-Methylpyrocatechol
Formel: C₇H₈O₂
Kogepunkt: 251 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 62…69 °C
Flammepunkt: 140 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002205
CAS-nummer: 452-86-8
EINECS: 207-214-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %