5-Methoxy-2-methylindol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
125940050 125940250 125940010
ACRO125940050EA 1110 DKK
ACRO125940050 ACRO125940250 ACRO125940010
5-Methoxy-2-methylindol 99+%
5-Methoxy-2-methylindole
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molekylvægt: 161.2 g/mol
Kogepunkt: 145
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005620
CAS-nummer: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 14.80 to 18.83 % (S)