Isopren 98% stabilised

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

122670010 122670025 122671000 122675000
ACRO122670010EA 850 DKK
ACRO122670010 ACRO122670025 ACRO122671000 ACRO122675000
Isopren 98% stabilised
Isopren
Formel: C₅H₈
Kogepunkt: 34 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –146 °C
Massefylde: 0,68 g/cm³
Flammepunkt: –48 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008600
CAS-nummer: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN nummer: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 13,05220

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 to 250 ppm 4-tert-Butylcatechol


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR