Indazol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
122120050 122120250
ACRO122120050EA 692 DKK
ACRO122120050 ACRO122120250
Indazol 96%
Indazol
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 270 °C (743 mmHg)
Smeltepunkt: 146…150 °C
Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005691
CAS-nummer: 271-44-3
EINECS: 205-978-4
Merck Index: 13,04961
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 146 to 150 °C
Titration with HClO4 ≥95 %