3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 462 DKK
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionsyre
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 208 - 210 °C (14 -rr)
Smeltepunkt: 126…130 °C
Massefylde: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002778
CAS-nummer: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %