Furfuryl mercaptan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
119810250 119811000
ACRO119810250EA 392 DKK
ACRO119810250 ACRO119811000
Furfuryl mercaptan 97%
Furfuryl mercaptan
Formel: C₅H₆OS
Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: 45 °C
MDL Number: MFCD00003254
CAS-nummer: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN nummer: 1228
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %