Furfurylalkohol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 551 DKK
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Furfurylalkohol 98%
Furfurylalkohol
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 170 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –29 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003252
CAS-nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN nummer: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %