Ethyl propiolat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 384 DKK
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Ethyl propiolat 99%
Ethyl propiolat
Formel: C₅H₆O₂
Kogepunkt: 120 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 0,968 g/cm³
Flammepunkt: 23 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009184
CAS-nummer: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %