4,4'-Dihydroxybenzophenon 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
114920050 114920250
ACRO114920050EA 364 DKK
ACRO114920050 ACRO114920250
4,4'-Dihydroxybenzophenon 97%
4,4'-Dihydroxybenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O₃
Molekylvægt: 214.22 g/mol
Kogepunkt: 375
Smeltepunkt: 217…222 °C
MDL Number: MFCD00002358
CAS-nummer: 611-99-4
EINECS: 210-288-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %