4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
113640050 113640250
ACRO113640050EA 718 DKK
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin 98%
4,5-Dichlor-o-phenylendiamin
Formel: C₆H₆Cl₂N₂
Kogepunkt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 162…163 °C
MDL Number: MFCD00007723
CAS-nummer: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %