Dibenzothiophen 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 370 DKK
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzothiophen 98%
Dibenzothiophen
Formel: C₁₂H₈S
Kogepunkt: 332…333 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 97…100 °C
Massefylde: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flammepunkt: 170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004969
CAS-nummer: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
UN nummer: 3077
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %