trans-Kanelaldehyd 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 582 DKK
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Kanelaldehyd 99%
trans-Kanelaldehyd
Formel: C₉H₈O
Kogepunkt: 250…252 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,05 g/cm³
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007000
CAS-nummer: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol