Eucalyptol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
110340050 110341000 110345000
ACRO110340050EA 383 DKK
ACRO110340050 ACRO110341000 ACRO110345000
Eucalyptol 99%
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Molekylvægt: 154.25 g/mol
Kogepunkt: 176…177 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1.5 °C
Massefylde: 0.9225 g/cm³
Flammepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167977
CAS-nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN nummer: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 12,03940
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4562 to 1.4582 (20°C, 589 nm)
Solubility (in ethanol (70% v/v)) 1:2
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.921 to 0.924
Specific optical rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589 nm) (neat)