N-(2-bromethyl)phthalimid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
106970250 106971000
ACRO106970250EA 305 DKK
ACRO106970250 ACRO106971000
N-(2-bromethyl)phthalimid 97%
N-(2-bromethyl)phthalimid
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Molekylvægt: 254.08 g/mol
Kogepunkt: 318
Smeltepunkt: 81…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005902
CAS-nummer: 574-98-1
EINECS: 209-379-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)