3-Benzoylpropionsyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
105790250 105791000
ACRO105790250EA 449 DKK
ACRO105790250 ACRO105791000
3-Benzoylpropionsyre 98%
3-Benzoylpropionsyre
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Kogepunkt: 325 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 114…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002792
CAS-nummer: 2051-95-8
EINECS: 218-135-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %