Benzoxazol 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Benzoxazole
105680250 105681000 105680050
ACRO105680250EA 490 DKK
ACRO105680250 ACRO105681000 ACRO105680050
Benzoxazol 97+%
Benzoxazole
Formel: C₇H₅NO
Molekylvægt: 119.12 g/mol
Kogepunkt: 182…185 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 27…30 °C
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005765
CAS-nummer: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN nummer: 1325
ADR: 4.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥97.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)