Benzofuran 99.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
105480100 105480500
ACRO105480100EA 497 DKK
ACRO105480100 ACRO105480500
Benzofuran 99.5%
Benzofuran
Formel: C₈H₆O
Kogepunkt: 173…175 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: < –18 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005847
CAS-nummer: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01089
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5685 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.4 %