7-Azaindol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
105100050 105100010 105100250
ACRO105100050EA 927 DKK
ACRO105100050 ACRO105100010 ACRO105100250
7-Azaindol 98%
7-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Kogepunkt: 270 °C (1004HPA)
Smeltepunkt: 103…107 °C
Massefylde: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005606
CAS-nummer: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥97.5 %