11-Aminoundekansyre 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 11-Aminoundecylic acid
104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 277 DKK
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
11-Aminoundekansyre 97%
11-Aminoundekansyre
Formel: C₁₁H₂₃NO₂
Molekylvægt: 201.31 g/mol
Kogepunkt: 331
Smeltepunkt: 187…190 °C
MDL Number: MFCD00008150
CAS-nummer: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %