2-(Aminomethyl)pyridin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Pyridylmethylamine, 2-Picolylamine, Pyridin-2-ylmethanamine, (2-Pyridyl)methylamine, 2-Picolamine
104070250 104071000 104075000
ACRO104070250EA 637 DKK
ACRO104070250 ACRO104071000 ACRO104075000
2-(Aminomethyl)pyridin 99%
2-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Kogepunkt: 82…85 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: –20 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006360
CAS-nummer: 3731-51-9
EINECS: 223-090-5
UN nummer: 2735
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA