2,3-Dimethoxyanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2284-1G D2284-25G D2284-5G
TCIAD2284-1GEA 411 DKK
TCIAD2284-1G TCIAD2284-25G TCIAD2284-5G
2,3-Dimethoxyanilin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Kogepunkt: 93°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00180769
CAS-nummer: 6299-67-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=030ff001657573fed102ec02b8f566084a1b0c0e&vid=030ff001657573fed102ec02b8f566084a1b0c0e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %