Hæmatoxylin
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
24420.01
24420.02
SERA24420.01EA
686.7
DKK
SERA24420.01
SERA24420.02
Hæmatoxylin
Hæmatoxylin
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ Smeltepunkt: 291…293 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078111 CAS-nummer: 517-28-2 EINECS: 208-237-3 Merck Index: 13,04654 |