L(-)-Prolin
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
A1707.0100 A1707.1000
A1707.0100EA 811 DKK
A1707.0100 A1707.1000
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Molekylvægt: 115.13 g/mol
Kogepunkt: 245
Smeltepunkt: 220…222 °C
Massefylde: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064318
CAS-nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871