(R)-(-)-Mandelsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06914.0025 8.06914.0100
8.06914.0025EA 732 DKK
8.06914.0025 8.06914.0100
(R)-(-)-Mandelsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Mandelsyre
Formel: C₈H₈O₃
Kogepunkt: 322 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 130…132 °C
Massefylde: 1,341 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >190 °C
MDL Number: MFCD00064251
CAS-nummer: 611-71-2
EINECS: 210-276-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 132 °C
Molar Mass 152.15 g/mol
Bulk Density 670 kg/m3
Flash Point 190 °C
pH 2.1 (60 g/l, H2O, 20 °C)